Principaux documents
RAWP02500
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 1,2 µm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 1,2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with NIOSH 7400,7402
in accordance with OSHA ID 160
Description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
1.2 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres membranes MF-Millipore constitués de mélanges d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose biologiquement inertes sont utilisés dans un large éventail d'applications de recherche et d'analyse.
Application
Clarification de solutions aqueuses
Caractéristiques et avantages
  • Produit utilisable dans les applications de surveillance biologique et environnementale
  • Stérilisable en autoclave, à l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement gamma
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Werner Weitschies et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 108(2-3), 375-385 (2005-10-11)
Gastrointestinal motility and transport as well as concomitant food intake are factors that are known to influence pharmacokinetics derived after intake of extended release dosage forms. However, the mechanisms behind these influencing factors are mostly unknown. In this study the
Claudiu V Giuraniuc et al.
PloS one, 8(5), e64419-e64419 (2013-05-16)
Construction of synthetic genetic networks requires the assembly of DNA fragments encoding functional biological parts in a defined order. Yet this may become a time-consuming procedure. To address this technical bottleneck, we have created a series of Gateway shuttle vectors