Documents
PX1815
Supelco
n-Propyl Alcohol
GR
Synonyme(s) :
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-746-9
Pression de vapeur
19 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Résidus d'évap.
≤0.01%
Couleur
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
96.5-98 °C/1013 hPa
Pf
-127 °C
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.8 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Application
GR
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.01% max
Form: Clear liquid
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup