A propos de cet article
NACRES:
NC.57
UNSPSC Code:
41131501
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderfeature
50 μL (sample volumn)
packaging
pkg of 250 ea
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6-36 μm
compatibility
Scepter, for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Le compteur de cellules automatisé portatif Scepter 3.0 est un moyen rapide et pratique de compter les cellules et les particules ; il est compatible avec les sondes de 40 µm et 60 µm. Le système utilise le principe de Coulter dans un format miniaturisé qui tient dans la main, permettant de compter rapidement les cellules ; ce qui prenait 10 minutes prend maintenant moins de 30 secondes. L'utilisateur prépare une dilution de la culture cellulaire d'intérêt et utilise le compteur de cellules Scepter pour aspirer un échantillon de la dilution dans la sonde Scepter.
L'écran du compteur de cellules Scepter 3.0 affiche :
Ce système est exclusivement réservé à la recherche et a été testé sur des types de cellules représentatifs de ceux employés à l'heure actuelle.
L'écran du compteur de cellules Scepter 3.0 affiche :
- La concentration des cellules
- La taille moyenne des cellules
- Le volume moyen des cellules
- L'histogramme de leur distribution en taille et en volume
Ce système est exclusivement réservé à la recherche et a été testé sur des types de cellules représentatifs de ceux employés à l'heure actuelle.
Features and Benefits
La sonde Scepter 3.0 possède une zone de détection des cellules qui distingue les cellules en fonction de leur taille ou de leur volume, avec une résolution inférieure au micron et au picolitre.
Couplée à des canaux de gestion du liquide de grande précision et à de l'électronique, elle permet à la sonde Scepter de fournir des statistiques exactes et fiables sur les populations cellulaires.
Couplée à des canaux de gestion du liquide de grande précision et à de l'électronique, elle permet à la sonde Scepter de fournir des statistiques exactes et fiables sur les populations cellulaires.
Other Notes
Non compatible avec les produits Scepter 2.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sondes pour compteur de cellules Scepter 3.0