Key Documents
PEZGS0416
Millipore
Lame Millicell® EZ Slide
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Synonyme(s) :
Lames avec chambres, lame de verre à 4 puits
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Caractéristiques
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Conditionnement
box of 16 (4 trays, 4 units/tray)
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × l × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9, excluding lid
L × l
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
Taille
4 wells
Superficie des puits
1.7 cm2
Volume des puits
500-1700 μL
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La lame Millicell® EZ permet à l'utilisateur de cultiver, fixer et colorer des cellules directement sur une lame de microscope. Il n'est pas nécessaire de démonter l'unité ou de transférer les cellules d'un dispositif à l'autre avant l'analyse. Les puits en polypropylène sont résistants à la plupart des fixateurs utilisés, de sorte que les cellules peuvent être cultivées sur la lame et colorées directement dans le puits. Une fois colorée, la lame de microscope peut être facilement retirée en appuyant sur les quatre languettes latérales de l'unité et en soulevant les puits de la lame. Ce mécanisme de retrait facile de la lame réduit le risque d'endommager les cellules et ne nécessite aucun outil spécifique pour retirer les puits de la lame. Les nervures surélevées aux coins du couvercle permettent d'empiler plusieurs unités dans l'incubateur, ou elles peuvent être incubées dans le plateau fourni avec les unités.
Notes préparatoires
  1. Cultiver, fixer et colorer les cellules selon le protocole privilégié.
  2. Pour accéder à la lame de microscope, maintenir la lame Millicell® EZ SLIDE sur une surface plane et casser les quatre languettes en les poussant vers le bas avec le pouce. Retirer le couvercle. Maintenir la lame vers le bas et soulever les puits pour les retirer. Retirez la lame de son support.
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jieun Kwon et al.
The ocular surface, 18(1), 80-97 (2019-10-14)
To investigate the role of Anti-Citrullinated Protein autoantibodies (ACPAs) in the pathology of dry eye disease (DED) and the therapeutic potential of pooled human immune globulin-eye drops in these patients. We investigated the presence of citrullinated proteins and ACPAs in
Timothy J Davies et al.
Stem cells and development, 21(10), 1688-1700 (2011-09-22)
The derivation of pluripotent embryonic stem cells (ESCs) from a variety of genetic backgrounds remains a desirable objective in the generation of mice functionally deficient in genes of interest and the modeling of human disease. Nevertheless, disparity in the ease
Xinfang Yu et al.
Journal of hematology & oncology, 13(1), 40-40 (2020-05-03)
Aberrant activation of DNA damage response (DDR) is a major cause of chemoresistance in colorectal cancer (CRC). CHK1 is upregulated in CRC and contributes to therapeutic resistance. We investigated the upstream signaling pathways governing CHK1 activation in CRC. We identified
Articles
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Afficher tout