PCEP12H48
Millicell® 12 well hanging cell culture inserts
pore size 8.0 μm, clear PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear PET membrane
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
0.06x106 pores/cm2 (pore density)
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
max. temp. at 37 °C
Technique(s)
cell migration: suitable
Hauteur
15.5 mm
Diamètre
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
Volume de travail de l'insert
0.4 mL
Épaisseur de la membrane
9-16 μm
Taille
12 wells
Superficie
1.1 cm2
Couleur
clear
transparent
Dimension de pores
8.0 μm pore size
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Application
Chemotaxis Migration / Invasion
Feeder Layers
Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
Phase Contrast Microscopy
Tumor Cell Metastasis and Invasion
Caractéristiques et avantages
Low pore density (0.06 million pores/cm2)
Compatible with most 12-well plates
Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
Easily access the basolateral side between the flanges
Informations légales
En option
Produit(s) apparenté(s)
Réactif