PC177L
Anti-Serotonin (5-HT) Transporter (602-622) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Serotonin Transporter, Serotonin Transporter Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Slc6A4(15567)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1:10,000-1:15,000; see application references)
Immunoblotting (see comments)
Immunofluorescence (1:200-1:400)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Rat naphe nuclei, hypothalamus, cortex, or spinal cord
Autres remarques
Blakely, R.D., et al. 1994. J. Exp. Biol.196, 263.
Coccaro, E.F. and Murphy, D.L. (Eds.) 1990. in Serotonin in Major Disorders. The Progress in Psychiatry Series, American Psychiatric Press, Washington, D.C.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable