OP29L
Anti-p53 (Ab-3) (Mutant) Mouse mAb (PAb240)
lyophilized, clone PAb240, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-p53 antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb240, monoclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
hamster, rat, mouse, bovine, chicken, human
Ne doit pas réagir avec
Xenopus
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (10 µg/ml)
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg per sample)
Paraffin Sections (see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
SK-OV-3 cells
A431, Hs27 (wild-type p53), or SK-BR-3 cells or breast carcinoma
Autres remarques
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1