NA02A
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Mouse mAb (K121) Agarose Conjugate
suspension (Liquid), clone K121, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K121, monoclonal
Forme
suspension (Liquid)
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (15 µl beads/sample)
Immunoprecipitation (1-2 µg/ml; see application references)
Immunocytochemistry (use Cat. No. NA02)
Paraffin Sections (use Cat. No. NA02)
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Transfer RNA (tRNA)
Heterogenous nuclear RNA (hnRNA)
Autres remarques
Krainer, A.R. 1988. Nuc. Acids Res.16, 9415.
Luhrmann, R. 1988. Birntiel, M.L. (ed) Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg. 71.
Reddy, R. and Busch, H., 1988. Birnstiel, M.L. (ed) Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg. 1.
Krainer, A.R. and Maniatis, T. 1985. Cell42, 725.
Kramer, A., et al. 1984. Cell38, 299.
Lerner, M.R., et al. 1980. Nature283, 220.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable