Key Documents
MSP010013
Millipore
Capsule Millipak® Barrier 200, Durapore® hydrophile/hydrophobe, 0,22 µm
Millipak® Barrier 200
Synonyme(s) :
Durapore Millipak Barrier 200, 0.22 μm, Hydrophobic/Hydrophilic, TC/TC
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF
Niveau de qualité
Description
hydrophobic/hydrophilic
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Millipak® Barrier 200
Caractéristiques
hydrophilic
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
6.1 in.
Largeur
3.0 in.
Surface de filtration
1000 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Diam. du raccord de sortie
1.5 in.
Impuretés
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Raccords
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany