Principaux documents
MRCF0R030
Millipore
Filtres à centrifuger Microcon®
NMWCO 30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Synonyme(s) :
Centrifuge concentrator
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume> 10 μL
Fabricant/nom de marque
Microcon®
Paramètres
0.5 mL sample volume
Technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
4.50 cm (1.8 in.)
Diamètre
12.3 mm
Surface de filtration
0.32 cm2
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Permet de concentrer et de dessaler simplement et efficacement les solutions de tous types de macromolécules à l′aide d′une centrifuge pouvant accommoder les tubes de 1,5 ml. Avec la membrane Ultracel à faible fixation, les filtres Microcon présentent les avantages suivants :
•Récupération typiquement supérieure à 95 %, même dans le cas des solutions diluées
•Centrifugation des tubes inversés pour optimiser la récupération, même dans le cas des échantillons de faible volume
•Stockage pratique du filtrat ou de l′échantillon concentré dans un tube à microcentrifugation standard
•Facteurs de concentration jusqu′à 100 X
Caractéristiques :
•Taux élevé de récupération des petits volumes par centrifugation des tubes inversés (facteur de concentration inférieur à 20 X)
•Membrane Ultracel à faible liaison
•Traitement rapide
Exemples d′applications :
•Récupération de l′ADN génomique dans la médecine légale
•Concentration et dessalage des acides nucléiques (option à taux élevé de récupération en substitution à la précipitation à l′alcool)
•Élimination des amorces de l′ADN amplifié
•Récupération aisée du filtrat, grâce à la conception de membrane plane
Liaison
Remplace : 42410
Informations légales
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Sarah K Stumper et al.
eLife, 8 (2019-02-06)
RNA polymerases (RNAPs) contain a conserved 'secondary channel' which binds regulatory factors that modulate transcription initiation. In Escherichia coli, the secondary channel factors (SCFs) GreB and DksA both repress ribosomal RNA (rRNA) transcription, but SCF loading and repression mechanisms are
Michael D Ward et al.
Clinical proteomics, 17, 11-11 (2020-03-21)
Detection of viral ribo-nucleic acid (RNA) via real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) is the gold standard for the detection of Ebola virus (EBOV) during acute infection. However, the earliest window for viral RNA detection in blood samples is 48-72 h post-onset
Sergey Radko et al.
Biomedicines, 8(5) (2020-05-28)
Selected reaction monitoring (SRM) is a mass spectrometric technique characterized by the exceptionally high selectivity and sensitivity of protein detection. However, even with this technique, the quantitative detection of low- and ultralow-abundance proteins in blood plasma, which is of great
Flavio Oliveira et al.
Toxins, 12(3) (2020-04-05)
Toxic cyanobacterial blooms are a major contaminant in inland aquatic ecosystems. Furthermore, toxic blooms are carried downstream by rivers and waterways to estuarine and coastal ecosystems. Concerning marine and estuarine animal species, very little is known about how these species
Chung-Hsuan Kao et al.
Molecular and cellular biology, 40(12) (2020-03-25)
Maintenance of protein homeostasis in eukaryotes under normal growth and stress conditions requires the functions of Hsp70 chaperones and associated cochaperones. Here, we investigate an evolutionarily conserved serine phosphorylation that occurs at the site of communication between the nucleotide-binding and
Articles
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Afficher tout
Contenu apparenté
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.