Merck
MR-019
EmbryoMax® CZB Medium With Phenol Red
The EmbryoMax CZB Medium With Phenol Red is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
input
sample type: mouse embryo(s)
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c