Principaux documents
MISELPRRI
Millipore
Ruban pour imprimante de laboratoire MilliSentials
About This Item
Code UNSPSC :
44102408
Nomenclature NACRES :
IA.22
Diamètre
× 1 in. , Ribbon Core (Inner Diameter)
Niveau de qualité
Taille du rouleau
1 , ∼6400 labels printed from 1 roll of ribbon
Description générale
Le ruban pour imprimante de laboratoire MilliSentials est doté d'une encre à transfert thermique capable de résister à des températures extrêmes et à des solvants chimiques agressifs.
À utiliser avec le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials
Application
Étiquetage d'échantillons de laboratoire
Contenu apparenté
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.