Principaux documents
MB1HC01FS1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
B1HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, B1HC media series, 0.11 m 2 surface area
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Description
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
0.11 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
720-1260 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
B1HC
Description générale
®Le milieu de filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format échelonnable et jetable offrant une plus grande flexibilité grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MB1HC01FS1 est livré dans un format POD à haute capacité de dimensions 32 cm (H) x 62 cm (L) et présentant une surface de filtration de 0,11 m2.
Cette série de milieux B1HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour la clarification secondaire après une filtration à flux tangentiel, une filtration en profondeur ou une centrifugation. Les filtres Millistak+ Pod sont disponibles en trois séries distinctes de qualité de milieux afin de répondre à vos besoins spécifiques : diatomite (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements d'E. coli, les milieux, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez augmenter la productivité et réduire les temps de cycle.
L'installation et la configuration du système Pod est simple et directe. La conception unique des adaptateurs jetables et des collecteurs jetables facilite la connexion des filtres Pod au reste des opérations de l'unité dans le processus. La nature autonome et jetable du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les exigences d'entretien et de validation du nettoyage.
Application
Perméat post-centrifugation ou décanté contenant des particules cellulaires
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume de rétention pour un meilleur rendement en produit
  • Large éventail de types de milieux proposés en produits monocouche et multicouche
  • Le milieu à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et la comprime la clarification
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités d'échelonnage de 5 à 12 000 litres ou plus
  • La conception jetable brevetée élimine le besoin de boîtier, de NEP ou de validation de nettoyage
  • Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre B1HC
Pour 24 heures de trempage dans 10 l d'eau pure après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 (10 l/pi2) de superficie de membrane :
Sodium : <3,0 mg/pi2
Calcium : <0,7 mg/pi2
Magnésium : <0,2 mg/pi2
Mercure : <0,01 mg/pi2
Chrome : <0,01 mg/pi2
Aluminium : <0,01 mg/pi2
Potassium : <0,01 mg/pi2
Plomb : <0,01 mg/pi2
Arsenic : <0,01 mg/pi2
Cobalt : <0,01 mg/pi2
Fer : <0,01 mg/pi2
Manganèse : <0,01 mg/pi2
Titane : <0,01 mg/pi2
Zinc : <0,01 mg/pi2
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C
Remarque sur l'analyse
Conductivité aqueuse du produit à 25 °C : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 10 litres par pi2 (100 l/m2) de superficie de membrane.
Extractibles par gravimétrie : Après trempage statique dans l'eau pure (eau DI de Type 1) pendant 24 h après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de membrane.
Résidu de carbone organique total (COT) : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de membrane.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable