MATFLAGELLIN
NEP Control Flagellin- PyroMAT® System MAT
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
Synonyme(s) :
NEP, NEP Control
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 10 tests
Caractéristiques
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
Fabricant/nom de marque
PyroMAT®
Application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilité
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
Conditions d'expédition
cooler
Température de stockage
−20°C
Adéquation
pyrogenic bacteria
Description générale
NEP control flagellin is a preparation of flagellin from Salmonella typhimurium and supplied in a lyophilized form. Flagellin is a non-endotoxin pyrogen (NEP) that activates the TLR5 receptor of monocytes and can be used as a positive control with the PyroMAT® System (Monocyte Activation Test for pyrogen detection).
Spécificité
Application
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
Do not use unopened vials after expiration date
Store resuspended aliquots at -20°C
Shelf life of aliquots can be found on the technical datasheet
Informations légales
Contrôle
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable