Principaux documents
MABT39
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-laminine alpha 5, clone 4B12
clone 4B12, from mouse
Synonyme(s) :
laminin, alpha 5, Laminin-15 subunit alpha, laminin alpha-5 chain, Laminin-11 subunit alpha, laminin subunit alpha-5, Laminin-10 subunit alpha, Laminin α5, Lamininα5, Laminin-α5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMA5(3911)
Description générale
La laminine alpha 5 (α5) fait partie des laminines, une famille de glycoprotéines de la matrice extracellulaire. Les laminines jouent un rôle important dans la migration cellulaire, la différenciation et l’incursion des cellules tumorales. Les recherches ont montré que la laminine alpha 5 pourrait être un marqueur précoce de la différenciation sexuelle. Chez le rat, la laminine alpha 5 semble interrompre l'expression des cellules de Sertoli dans la membrane basale lorsque la sécrétion d'AMH démarre, mais l'expression augmente deux semaines après la naissance lorsque la sécrétion d'AMH s'arrête. La laminine alpha 5 apparaît à un stade précoce durant le développement pulmonaire de la souris. Elle a également été associée à la chimiotaxie des cellules inflammatoires et à l'activité métalloprotéinase, et pourrait intervenir dans la création et le maintien de la structure des muqueuses de l'intestin grêle de la souris.
Immunogène
Laminine purifiée issue de placenta humain
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter la laminine alpha 5 dans des vaisseaux sanguins humains et des tissus d'adénocarcinome colorectal métastatique.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-laminine alpha 5, clone 4B12, a été validée en IH pour la détection de la laminine alpha 5.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu de lésion colorectale précancéreuse humaine.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter la laminine alpha 5 dans du tissu de lésion colorectale précancéreuse humaine.
Description de la cible
400 kDa (poids déterminé par calcul)
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1λ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu de lésion colorectale précancéreuse humaine
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alberto Pappalardo et al.
Science advances, 9(4), eade2514-eade2514 (2023-01-28)
Despite the advancements in skin bioengineering, 3D skin constructs are still produced as flat tissues with open edges, disregarding the fully enclosed geometry of human skin. Therefore, they do not effectively cover anatomically complex body sites, e.g., hands. Here, we
Aki Natsumi et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 66(12), 847-862 (2018-06-16)
Psoriasis is a complex chronic inflammatory skin disease characterized by epidermal thickening on the basis of increased keratinocyte proliferation and insufficient apoptosis. Laminins are important components of the basement membrane (BM) and impact on epidermal keratinocyte growth/apoptosis. Although several laminins
Shunsuke Iriyama et al.
Scientific reports, 10(1), 12592-12592 (2020-07-30)
Daily sunlight exposure damages the epidermal basement membrane (BM) and disrupts epidermal homeostasis. Inter-follicular epidermal stem cells (IFE-SCs) regulate epidermal proliferation and differentiation, which supports epidermal homeostasis. Here, we examine how photoaging affects the function of IFE-SCs and we identify