MABT1546
Anti-β-Dystroglycan Antibody, clone 7D11
Synonyme(s) :
Dystrophin-associated glycoprotein 1;Beta-DG;MANDAG2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7D11, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 97.44 kDa
observed mol wt ~43 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse, porcine, bovine, feline, rat, Xenopus, canine
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ccr9(12769)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected β-Dystroglycan in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Immunocytochemistry applications (Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis. 10(3):196).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Western Blotting applications (Sherman, D.L., et al. (2001). Neuron. 30(3):677-87; Acharyya, S., et al. (2005). Cancer Cell. 8(5):421-32; Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis. 10(3):196; Alonso-Rangel, L., et al. (2017). Life Sci. 182:1-9).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Immunofluorescence applications (Sherman, D.L., et al. (2001). Neuron. 30(3):677-87; Acharyya, S., et al. (2005). Cancer Cell. 8(5):421-32; Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis.10(3):196; Moretti, A., et al. (2020). Nat Med. 26(2):207-214).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1