MABN774
Anti-TDP-43 Antibody, clone DB9
clone DB9, from mouse
Synonyme(s) :
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DB9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TARDBP(23435)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TDP-43 in 10 µg of SH-SY-5Y cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable