MABN2470
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mCCD
clone mCCD, from mouse
Synonyme(s) :
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mCCD, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AQP4(361)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprecipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunocytochemistry applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in rat brain frozen tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable