MABN1580
Anti-beta-Arrestin-2 Antibody, clone 5E12.1
clone 5E12.1, from mouse
Synonyme(s) :
Arrestin beta-2, beta-Arrestin-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E12.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARRB2(409)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected beta-Arrestin-2 in 200 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable