MABN1194
Anti-PSD95 Antibody, clone 3H4.3
clone 3H4.3, from mouse
Synonyme(s) :
Disks large homolog 4, PSD95, Postsynaptic density protein 95, SAP90
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H4.3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLG4(1742)
rat ... Dlg4(29495)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PSD-95 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1