Key Documents
MABF418
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine CD4 (humaine), avec colorant PerCP-Cy5.5, clone OKT4
clone OKT4, from mouse
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.44
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PerCP-Cy5.5
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OKT4, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD4(920)
Description générale
L'anticorps OKT4 réagit avec la protéine CD4 humaine de 59 kDa, qui sert de co-récepteur au récepteur antigénique des lymphocytes T (TCR) dans son interaction avec les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) de classe II sur les cellules présentatrices d'antigène. Le domaine extracellulaire de CD4 se lie au domaine bêta-2 des constituants du CMH de classe II, tandis que sa queue offre un site de liaison à la tyrosine kinase lck, facilitant la cascade de signalisation qui initie l'activation des lymphocytes T. Il se pourrait que la protéine CD4, de même que les co-récepteurs CCR5 et CXCR4, soient aussi utilisés par le VIH-1 pour pénétrer dans les lymphocytes T. La protéine CD4 humaine est typiquement exprimée sur les thymocytes, certaines populations de lymphocyte T telles que les lymphocytes T régulateurs (Treg) et les Th17, et les cellules dendritiques. L'anticorps OKT4 est couramment employé comme marqueur phénotypique de l'expression de CD4. Il présente une réactivité croisée vis-à-vis de la protéine CD4 de plusieurs espèces non humaines, notamment le chimpanzé, le macaque cynomolgus et le macaque rhésus. Cet anticorps reconnaît un épitope différent de celui du clone RPA-T4 de l'anticorps anti-protéine CD4 humaine, et ne bloque donc pas sa liaison (Reinherz EL, et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. 76:4061-4065).
Immunogène
Les informations relatives à l'immunogène de cet anticorps sont confidentielles.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps monoclonal de souris anti-protéine CD4 (humaine), avec colorant PerCP-Cy5.5, clone OKT4, a été validée en western blotting, IP, ICC, immunofluorescence et cytométrie en flux pour la détection de CD4.
Qualité
L'anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité. L'anticorps purifié a été conjugué dans des conditions optimales, puis le colorant n'ayant pas réagi a été éliminé de la préparation.
Analyse par cytométrie en flux : Une quantité de 0,25 µg de cet anticorps a permis de détecter la protéine CD4 dans un million de lymphocytes de sang périphérique humain.
Forme physique
Anticorps monoclonal de souris purifié dans un tampon contenant du NaH2PO4 10 mM, du NaCl 150 mM, 0,1 % de gélatine, pH 7,2, et jusqu'à 0,1 % d'azoture de sodium.
Chromatographie d'exclusion stérique
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable