MABF369
Anti-CD11c Antibody (human), PE-Cy7, clone 3.9
clone 3.9, from mouse
Synonyme(s) :
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3.9, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (1 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAX(3687)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable