A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F12, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
4
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3F12, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RC3H1(149041)
General description
La roquine 1 partage 46 % d'identité avec la roquine 2 ; toutes deux remplissent la même fonction et appartiennent à la famille des protéines de liaison à l'ARN à motifs à doigts de zinc. La roquine 1 et la roquine 2 sont des protéines de suppression de l'ARN cytoplasmique qui se lient spécifiquement à certains ARN et qui induisent la désadénylation, puis la dégradation des ARN matures. Leurs cibles incluent les gènes HMGXB3, ICOS, IER3, NFKBID, NFKBIZ, PPP1R10, TNF et ceux de bien d'autres ARN critiques. Plus précisément, en raison de leur effet sur le récepteur ICSO et sur l'activation des lymphocytes T auxiliaires et de l'interféron gamma, la roquine 1 et la roquine 2 sont étudiées en tant que médiateurs de la réponse inflammatoire systémique et régulateurs des réponses immunitaires innée et adaptative dans les maladies auto-immunes. La roquine 1 et la roquine 2 sont largement exprimées et présentes dans le cytoplasme et/ou dans les corps P et les granules de stress cytosoliques en cas de stress cellulaire.
Poids théorique : 125 kDa
Immunogen
Protéine recombinante correspondant à la roquine 1/2 humaine.
Application
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la roquine 1 ou 2 dans des fibroblastes embryonnaires de souris normaux exprimant la roquine 1 et la roquine 2, dans des fibroblastes embryonnaires de souris exprimant uniquement la roquine 2 et n'exprimant pas la roquine 1, et dans des fibroblastes embryonnaires de souris n'exprimant ni la roquine 1 ni la roquine 2. Cet anticorps a aussi permis de détecter la roquine 1 et la roquine 2 dans des tissus de rate, de nœud lymphatique, de thymus, de cerveau et de poumon de souris, des lymphocytes T CD4+ et des lysats de thymocytes [Vogel, K. U. et al. (2013). Immunity. 38:655-668].
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la roquine 1 ou 2 dans des lysats de fibroblastes embryonnaires de souris [Vogel, K. U. et al. (2013). Immunity. 38:655-668].
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la roquine 1 ou 2 dans des lysats de fibroblastes embryonnaires de souris [Vogel, K. U. et al. (2013). Immunity. 38:655-668].
Cet anticorps anti-roquine 1/2, clone 3F12, est validé pour une utilisation en western blotting et en immunoprécipitation pour la détection de la roquine 1 et de la roquine 2.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps détecte spécifiquement la roquine 1 et la roquine 2 [Vogel, K. U. et al. (2013). Immunity. 38:655-668].
Physical form
Format : purifié
Other Notes
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c