MABF270
Anti-STING Antibody, clone S17G2C4B7
clone S17G2C4B7, from mouse
Synonyme(s) :
Stimulator of interferon genes protein, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, Transmembrane protein 173
About This Item
WB
western blot: suitable
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S17G2C4B7, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TMEM173(340061)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Infectious Diseases - Viral
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected the expression of exogenously transfected human and murine STING in HEK293T cells, as well as the endogenous STING in telomerase-immortalized human foreskin fibroblasts hTERT-BJ1 (Courtesy of Dr. Glen N. Barber, University of Miami School of Medicine, FL, U.S.A.).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected STING in 50 µg of HEK293T cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable