Principaux documents
MABF2061
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TAPA-1 (CD81), clone 5A6
clone 5A6, from mouse
Synonyme(s) :
CD81 antigen, 26 kDa cell surface protein TAPA-1, Target of the antiproliferative antibody 1, Tetraspanin-28, Tspan-28
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A6, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD81(975)
Description générale
L'antigène CD81 (UniProt : P60033 ; également appelé protéine TAPA-1 de surface cellulaire de 26 kDa, cible de l'anticorps antiprolifératif 1, Tétraspanine-28, Tspan-28, CD81) est codé par le gène CD81 (également appelé TAPA1, TSPAN28) (identifiant du gène : 975) chez l'être humain. La TAPA-1 est une protéine membranaire non glycosylée, homodimérique à passage multiple appartenant à la famille des tétraspanines (TM4SF). Elle est exprimée dans de nombreuses cellules, notamment dans les lignées cellulaires de tumeurs hématolymphoïdes, neuroectodermiques et mésenchymateuses et semble jouer un rôle dans la régulation de la croissance des cellules de lymphomes. Elle comporte quatre domaines transmembranaires, deux boucles extracellulaires et des terminaisons amino- et carboxy-terminales courtes intracellulaires. La TAPA-1 affecte l'adhérence, la morphologie, l'activation et la prolifération cellulaires des lymphocytes B, des lymphocytes T et d'autres cellules. Sur les lymphocytes B, elle fait partie d'un complexe qui implique CD21, CD19 et Leu13. Ce complexe réduirait le seuil d'activation des cellules B par le biais du récepteur des cellules B en établissant un lien entre la reconnaissance spécifique de l'antigène et la reconnaissance du complément par CD21. Sur les lymphocytes T, on constate que la TAPA-1 s'associe à CD4 et CD8 et fournit un signal de costimulation avec CD3. La TAPA-1 agirait également comme récepteur pour le virus de l'hépatite C (HCV) dans les hépatocytes. Les mutations du gène CD81 entraînent le déficit immunitaire commun à expression variable 6 (DICV6) qui se caractérise par une déficience en anticorps, une hypogammaglobulinémie, des infections bactériennes récurrentes et une incapacité à produire une réponse d'anticorps à un antigène. (Levy S., et al. (1998). Annu. Rev. Immunol.16; 89-109 ; Oren, R., et al. (1990). Mol. Cell Biol. 10(8); 4007-15).
Spécificité
Le clone 5A6 détecte la TAPA-1 (CD81) dans des cellules humaines.
Immunogène
Cellules OCI-LY8 entières (lignée cellulaire Cellosaurus).
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la protéine TAPA-1 (CD81) dans des applications de western blotting (Clark, K.L., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la protéine TAPA-1 (CD81) dans des applications par immunoprécipitation (Clark, K.L., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6 ; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Analyse par cytométrie en flux : un lot représentatif a permis de détecter la protéine TAPA-1 (CD81) dans des applications de cytométrie en flux (van Zelm, M.C., et. al. (2010). J Clin Invest. 120(4):1265-74 ; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Inhibition : un lot représentatif a permis d'inhiber la croissance et la prolifération de la lignée cellulaire OCI-LY8. (Oren, R., et. al. (1990). Mol. Cell Biol. 10(8):4007-15).
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'anticorps anti-TAPA-1 (CD81), clone 5A6 (réf. MABF2061), est un anticorps monoclonal de souris qui permet de détecter la protéine TAPA-1 (CD81) et dont l'utilisation a été testée en cytométrie en flux, en test d'inhibition, en immunoprécipitation et en western blotting.
Qualité
Évaluée par cytométrie en flux sur des cellules HUH-7.
Analyse par cytométrie en flux : 1 µg de cet anticorps a permis de détecter la TAPA-1 (CD81) dans un million de cellules HUH-7.
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 25,81 kDa.
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris purifié contenant du PBS sans azoture.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Arash Latifkar et al.
Developmental cell, 49(3), 393-408 (2019-04-16)
The NAD+-dependent deacetylase Sirtuin 1 (SIRT1) is down-regulated in triple-negative breast cancer. To determine the mechanistic basis by which reduced SIRT1 expression influences processes related to certain aggressive cancers, we examined the consequences of depleting breast cancer cells of SIRT1.
Anna Drożdż et al.
Pharmaceutics, 12(9) (2020-09-17)
Recent years have brought great focus on the development of drug delivery systems based on extracellular vesicles (EVs). Considering the possible applications of EVs as drug carriers, the isolation process is a crucial step. To solve the problems involved in