MABF2060
Anti-IL13R alpha 1 Antibody, clone IG3
clone IG3, from mouse
Synonyme(s) :
Interleukin-13 receptor subunit alpha-1, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL-13R subunit alpha-1, IL-13RA1, Interleukin-13-binding protein, Novel cytokine receptor 4, NR4, CD213a1.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IG3, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il13Ra1(16164)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Western Blotting applications (Haymaker, C.L., et. al. (2012). J Immunol. 188(7):3208-16; Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Immunoprecipitation applications (Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL13R alpha 1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash