MABF161B
Anti-CD45 (human), redFluor® 710, clone HI30 Antibody
clone HI30, from mouse, redFluor® 710
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
redFluor® 710
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HI30, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRC(5788)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable