Principaux documents
MABE61
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-macro-H2A1.2, clone 14G7
clone 14G7, from mouse
Synonyme(s) :
H2A histone family, member Y, Histone macroH2A1, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.205, histone macroH2A1.1, histone macroH2A1.2, Core histone macro-H2A.1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14G7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H2AFJ(55766)
Description générale
L'histone macroH2A (mH2A), également appelée H2AFY, est un variant d'histone spécifique des vertébrés associé à l'hétérochromatine inactive et condensée. Ce variant d'histone est constitué d'un domaine semblable à celui de l'histone H2A, fusionné avec une grande région non-histone. La mH2A s'avère réprimer la transcription catalysée par l'ARN polymérase II au niveau de l'initiation de la transcription. La région non-histone de la mH2A est directement impliquée dans la répression de la transcription, l'acétylation des histones et l'inhibition du remodelage du nucléosome par les complexes SWI/SNF et ACF. Ce variant d'histone est enrichi en chromatine du chromosome X inactif féminin et en locus CpG fortement méthylés.
Immunogène
Protéine recombinante à étiquette GST correspondant à l'histone macro-H2A1.2 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunohistochimie. [Sporn, J. C. et al. (2009). Oncogene. 1–6.]
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunocytochimie. [Sporn, J. C. et al. (2009). Oncogene. 1–6.]
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-macro-H2A1.2, clone 14G7, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter l'histone macro-H2A1.2, également appelée membre Y de la famille des histones H2A ou histone macroH2A1. Il est validé pour une utilisation en western blotting, en immunocytochimie et en immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules MCF-7
Analyse par western blotting : une concentration de 0,25 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'histone macro-H2A1.2 dans 10 µg de lysat de cellules MCF-7.
Description de la cible
Poids réel : ~39 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2bλ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules MCF-7
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Murali Palangat et al.
Genes & development, 33(9-10), 482-497 (2019-03-08)
Somatic mutations in the genes encoding components of the spliceosome occur frequently in human neoplasms, including myeloid dysplasias and leukemias, and less often in solid tumors. One of the affected factors, U2AF1, is involved in splice site selection, and the
Simran Khurana et al.
mBio, 12(6), e0268421-e0268421 (2021-11-10)
The life cycle of human papillomavirus (HPV) depends on keratinocyte differentiation as the virus modulates and takes advantage of cellular pathways to replicate its genome and assemble viral particles in differentiated cells. Viral genomes are amplified in nuclear replication foci
Florian Wimmers et al.
Cell, 184(15), 3915-3935 (2021-06-27)
Emerging evidence indicates a fundamental role for the epigenome in immunity. Here, we mapped the epigenomic and transcriptional landscape of immunity to influenza vaccination in humans at the single-cell level. Vaccination against seasonal influenza induced persistently diminished H3K27ac in monocytes
Ludmila Recoules et al.
Cells, 12(17) (2023-09-08)
Heterochromatin formation plays a pivotal role in regulating chromatin organization and influences nuclear architecture and genome stability and expression. Amongst the locations where heterochromatin is found, the pericentric regions have the capability to attract the histone variant macroH2A1. However, the
Robin Sebastian et al.
Molecular cell, 79(5), 836-845 (2020-07-11)
The inactive X chromosome (Xi) is inherently susceptible to genomic aberrations. Replication stress (RS) has been proposed as an underlying cause, but the mechanisms that protect from Xi instability remain unknown. Here, we show that macroH2A1.2, an RS-protective histone variant