Merck
MABE230
Anticorps anti-SMN2, clone SMN-KH
clone SMN-KH, from mouse
Synonyme(s) :
Survival motor neuron protein, Component of gems 1, Gemin-1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SMN-KH, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SMN-KH, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMN2(6607)
General description
La protéine de survie du motoneurone (SMN) est exprimée par deux gènes paralogues liés entre eux, SMN1 et SMN2. Les SMN sont principalement localisées dans le cytoplasme et les gemmes nucléaires de toutes les cellules, où elles jouent un rôle de médiateur dans l'assemblage des particules de petites ribonucléoprotéines nucléaires (snRNP) du splicéosome. Elles jouent également un rôle dans le métabolisme des petits ARN nucléolaires (snoRNP) et sont nécessaires à l'épissage des pré-ARNm dans le noyau. La perte progressive des SMN fonctionnelles dans la corne antérieure de la moelle épinière est une cause essentielle de l'amyotrophie spinale (AMS), une maladie neuromusculaire autosomique récessive. Il existe trois types connus d'AMS apparaissant chez l'enfant et un quatrième type caractérisé par une AMS apparaissant chez l'adulte.
Poids réel : ~35 kDa
Immunogen
Protéine recombinante avec étiquette MBP correspondant au SMN2 humain.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter le gène SMN2 dans un lysat de cellules HeLa.
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter le gène SMN2 humain dans des tissus de moelle épinière thoracique du modèle murin de SMA de type III. (Hua, Y., et al. (2010). Genes Dev. 24(15):1634-1644.)
L'anticorps anti-SMN2, clone SMN-KH, est un anticorps monoclonal de souris utilisé pour la détection de SMN2, également connu sous le nom de protéine de survie du motoneurone ; il a été validé en WB et en IHC.
Physical form
Format : purifié
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le gène SMN2 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Other Notes
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c