MABC83
Anti-Vps4/SKD1 Antibody, clone 5E6.1
clone 5E6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Suppressor of K(+) transport growth defect 1, Protein SKD1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E6.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VPS4B(9525)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Vps4/SKD1 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human skeletal muscle tissue lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable