Merck
MABC60
Anticorps anti-KiSS-1, clone 8H4.1
clone 8H4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Metastasis-suppressor KiSS-1, Kisspeptin-1, Metastin, Kisspeptin-542, Kisspeptin-143, Kisspeptin-134, Kisspeptin-10
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8H4.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8H4.1, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KISS1(3814)
General description
Env. 15 kDa (taille calculée)
Le suppresseur de métastases KiSS-1 (KiSS-1 ou Kisspeptine-1) est l'un des nombreux ligands endogènes pour le récepteur orphelin GPR54 couplé aux protéines G. KiSS-1 agit comme un suppresseur de métastases dans divers types de cancers, en inhibant la migration et la prolifération dans les cellules affectées. Cet effet peut être induit par l'activation de plusieurs voies de signalisation : Le récepteur GPR54 lié à son ligand active la signalisation de l'inositol triphosphate (IP3) et de la protéine kinase C (PKC) via une voie de phospholipase C (PLC). Il active aussi ERK 1 et ERK 2 via une phospholipase A2 cytoplasmique (cPLA2). Ceci peut entraîner une augmentation de la signalisation calcique et de la transcription génique, respectivement. Plus récemment, cependant, la signalisation KiSS-1/GPR54 a été impliquée dans la puberté et le développement. KiSS-1/GPR54 pourrait réguler la signalisation de l'hormone naturelle de libération des gonadotrophines (GnRH) dans les neurones pendant la puberté, et pourrait ainsi influencer la libération des hormones LH (hormone lutéinisante) et FSH (hormone de stimulation folliculaire). KiSS-1 est hautement exprimée dans le système nerveux central (SNC), le testicule, le pancréas, l'intestin, l'ovaire et le placenta.
Immunogen
Protéine recombinante correspondant à la protéine KiSS-1 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/1 000 d'un lot représentatif a permis de détecter KiSS-1 dans les tissus de testicule de rat et de pancréas humain.
L'anticorps anti-KiSS-1, clone 8H4.1, est un anticorps dirigé contre KiSS-1 et destiné à être utilisé en IHC et en western blot.
Physical form
Format : Purifié
Analysis Note
Évaluée par immunohistochimie sur du tissu de placenta humain.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/1 000 de cet anticorps a permis de détecter KiSS-1 sur du tissu de placenta humain.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Phoebe Ohene-Marfo et al.
International journal of molecular sciences, 25(5) (2024-03-13)
Chronic inflammation is a key player in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease (MAFLD) progression. Necroptosis, an inflammatory cell death pathway, is elevated in MAFLD patients and mouse models, yet its role is unclear due to the diverse mouse models and
Megan L Greenwald-Yarnell et al.
Endocrinology, 157(4), 1555-1565 (2016-02-11)
A variety of data suggest that estrogen action on kisspeptin (Kiss1)-containing arcuate nucleus neurons (which coexpress Kiss1, neurokinin B (the product of Tac2) and dynorphin (KNDy) neurons restrains reproductive onset and function, but roles for estrogen action in these Kiss1
Ting Zhang et al.
Nature, 606(7914), 594-602 (2022-05-26)
Only a small proportion of patients with cancer show lasting responses to immune checkpoint blockade (ICB)-based monotherapies. The RNA-editing enzyme ADAR1 is an emerging determinant of resistance to ICB therapy and prevents ICB responsiveness by repressing immunogenic double-stranded RNAs (dsRNAs)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MABC6004053252595967