Merck
MABC171
Anticorps anti-isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1)-R132H, clone HMab-1
clone HMab-1, from mouse
Synonyme(s) :
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, IDH, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HMab-1, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
5
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HMab-1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IDH1(3417)
General description
L'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) est une enzyme dépendante du NADP d'un poids de 46 kDa. Elle catalyse la décarboxylation de l'isocitrate en α-cétoglutarate. L'IDH1 peut également jouer un rôle dans la prévention des dommages oxydatifs et dans le transport des protéines vers les peroxysomes. Les mutations de l'IDH1 seraient à l'origine de divers types de gliomes.
Poids réel (observé) : env. 90 kDa. Bien que le poids moléculaire théorique (calculé) de l'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) soit de 47 kDa, une analyse par western blotting a été réalisée à l'aide d'une isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) recombinante avec étiquette MBP. Le poids moléculaire de la MBP étant approximativement de 42 kDa, une bande a été observée à environ 90 kDa
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) humaine.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter l'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1)-R132S dans un panel de protéines IDH1 recombinantes de type sauvage et mutées.
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1)-R132S dans des tissus d'astrocytomes anaplasiques et diffus ainsi que dans des tissus de glioblastomes primaires (Kato, Y., et al. (2009). Biochem Biophys Res Commun. 390(3):547-51).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1)-R132S dans des cellules de glioblastome transfectées et des cellules LN229 transfectées (Kaneko, M. K., et al. (2011). Biochem Biophys Res Commun. 406(4):608-613).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détection de l'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1)-R132H à l'aide de cet anticorps anti-isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1)-R132H, clone HMab-1, dont l'utilisation a été validée en western blotting, immunohistochimie et ICC.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps est spécifique de la mutation R132H de l'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1).
Physical form
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur de l'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) recombinante avec étiquette MBP.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter l'isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) recombinante avec étiquette MBP par WB.
Témoin
Isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) recombinante avec étiquette MBP
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c