MAB8905
Mélange d′anticorps anti-rougeole (hémagglutinine), clones CV1 et CV4
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Rubeola
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
CV1, monoclonal
CV4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Il s′agit d′un mélange de deux anticorps monoclonaux qui reconnaît l′hémagglutinine de la rougeole par immunofluorescence indirecte.
Immunogène
Protéine d′hémagglutinine obtenue à partir de la souche sauvage de Chicago du virus de la rougeole.
Épitope : hémagglutinine
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Maladies infectieuses
Immunofluorescence indirecte, dilution au 1/100-1/1000e avec fixation à l'acétone.
Immunohistochimie sur coupes incluses en paraffine (Grote et al., 2001).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail.
Immunohistochimie sur coupes incluses en paraffine (Grote et al., 2001).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail.
L'utilisation de cet anticorps anti-mélange de rougeole (hémagglutinine), clones CV1 et CV4, a été validée en IF et IH(P) pour la détection du mélange de rougeole.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Liquide d'ascite sans conservateurs.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes adaptées, pendant 12 mois maximum.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Michael N Ha et al.
Journal of virology, 91(23) (2017-09-15)
The inhibitors carbobenzoxy (Z)-d-Phe-l-Phe-Gly (fusion inhibitor peptide [FIP]) and 4-nitro-2-phenylacetyl amino-benzamide (AS-48) have similar efficacies in blocking membrane fusion and syncytium formation mediated by measles virus (MeV). Other homologues, such as Z-d-Phe, are less effective but may act through the
Live attenuated measles virus induces regression of human lymphoma xenografts in immunodeficient mice.
Grote, D, et al.
Blood, 97, 3746-3754 (2001)
Sendai virus particle production: basic requirements and role of the SYWST motif present in HN cytoplasmic tail.
Anne-Sophie Gosselin-Grenet,Genevieve Mottet-Osman,Laurent Roux
Virology null
The measles virus hemagglutinin stalk: structures and functions of the central fusion activation and membrane-proximal segments.
Navaratnarajah, CK; Kumar, S; Generous, A; Apte-Sengupta, S; Mateo, M; Cattaneo, R
Journal of virology null
Dynamic interaction of the measles virus hemagglutinin with its receptor signaling lymphocytic activation molecule (SLAM, CD150).
Navaratnarajah, CK; Vongpunsawad, S; Oezguen, N; Stehle, T; Braun, W; Hashiguchi et al.
The Journal of Biological Chemistry null