Merck
MAB381
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2
Synonyme(s) :
MBP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
2, monoclonal
Species reactivity:
bovine, sheep, human, rat, rabbit, guinea pig
Application:
ELISA, IHC
Citations:
45
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-protéine basique de la myéline (a.a. 119-131), clone 2, culture supernatant, clone 2, Chemicon®
biological source
mouse
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
2, monoclonal
species reactivity
bovine, sheep, human, rat, rabbit, guinea pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Immunogen
Protéine basique de la myéline bovine.
Épitope : a.a. 119-131
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie - coupes congelées
ELISA
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-protéine basique de la myéline (a.a. 119-131), clone 2, est un anticorps dirigé contre la protéine basique de la myéline destiné à l'analyse par ELISA et IH.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Neurochimie et neurotrophines
Biochem/physiol Actions
Réagit avec la MBP humaine, bovine, de lapin, de cochon d'Inde, de rat et de mouton. L'épitope semble situé dans la région des résidus 119-131.
Physical form
Surnageant de culture tissulaire. En solution dans du Tris/HCl 0,2 M à pH 7,4 contenant 5-10 % de sérum de veau fœtal et 0,09 % d'azoture de sodium.
Preparation Note
Conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées. Éviter les congélations-décongélations répétées.
Remarque importante : Durant l'expédition, de petites quantités de produit sont parfois piégées dans le bouchon du flacon. Pour les produits d'un volume inférieur ou égal à 200 μl, il est recommandé de tapoter délicatement le flacon sur une surface dure ou de le centrifuger brièvement dans une centrifugeuse de paillasse afin de déloger tout éventuel liquide présent dans le bouchon du récipient.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3