MAB201
Anticorps de souris anti-chaîne légère de lapin
Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
monoclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les molécules d'anticorps sont typiquement constituées de deux chaînes légères d'immunoglobuline liées de façon covalente à une paire de chaînes lourdes. Les chaînes légères d'immunoglobuline peuvent être de deux types, désignés par les lettres grecques kappa et lambda. Les chaînes légères kappa et gamma font environ 250 acides aminés de long, pour un poids moyen d'environ 25 kDa. Le rapport entre chaînes kappa et chaînes lambda au sein de la population des immunoglobulines varie en fonction de l'espèce.
Spécificité
L'anticorps réagit fortement avec les anticorps primaires natifs comportant principalement des chaînes légères kappa. Il ne convient pas pour la détection des chaînes légères lambda. L'anticorps ne réagit pas avec la chaîne lourde de l'IgG de lapin. L'anticorps a été testé en ELISA et adsorbé pour garantir une réactivité croisée minimale avec les immunoglobulines de bovin, de chèvre, de hamster arménien, de cheval, d'homme, de souris, de rat et de mouton.
Réactivité croisée minimale avec les bovins, la chèvre, le hamster arménien, le cheval, l'homme, la souris, le rat et le mouton.
Immunogène
Produit préparé à partir de chaîne légère d'IgG de lapin.
Épitope : Chaîne légère kappa
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'utilisation de cet anticorps de souris anti-chaîne légère de lapin a été validée en ELISA et en western blotting pour détecter les chaînes légères de lapin.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Description de la cible
25 kDa
Forme physique
Ascites
Produit isolé des ascites par des méthodes chromatographiques. En solution dans un tampon à base de phosphate de sodium 0,01 M et de NaCl 0,25 M (pH 7,6).
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C en conditions stériles pendant douze mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Neurobiology of aging, 75, 136-149 (2018-12-21)
β-Amyloid (Aβ) accumulation is an early event of Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Inhibition of Aβ production by β-secretase (BACE) has been proposed as a potential therapeutic strategy for AD. However, BACE inhibitors lack specificity and have had limited clinical benefit.
International journal of molecular sciences, 24(1) (2023-01-09)
The opioid peptide β-endorphin coexists in the pituitary and brain in its αN-acetylated form, which does not bind to opioid receptors. We now report that these neuropeptides exhibited opposite effects in in vivo paradigms, in which ligands of the sigma
The Journal of biological chemistry, 285(30), 23147-23158 (2010-05-25)
The processing and regulated secretion of IL-1beta are critical points of control of the biological activity of this important pro-inflammatory cytokine. IL-1beta is produced by both monocytes and macrophages, but the rate and mechanism of release differ according to the
The Journal of biological chemistry, 284(15), 9781-9787 (2009-02-12)
Synaptotagmin 2 (Syt2) functions as a low affinity, fast exocytic Ca(2+) sensor in neurons, where it is activated by Ca(2+) influx through voltage-gated channels. Targeted insertion of lacZ into the mouse syt2 locus reveals expression in mucin-secreting goblet cells of
Nature communications, 7, 12526-12526 (2016-08-25)
Crosslinking of B-cell receptor (BCR) sets off an apoptosis programme, but the underlying pathways remain obscure. Here we decipher the molecular mechanisms bridging B-cell activation and apoptosis mediated by post-translational modification (PTM). We find that O-GlcNAcase inhibition enhances B-cell activation