Merck
MAB1973
Anticorps anti-intégrine α1, clone FB12
clone FB12, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD49a
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
FB12, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
68
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FB12, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA1(3672)
General description
130 kDa
Application
Immunohistochimie : 2 µg/ml, avec fixation au paraformaldéhyde.
Immunohistochimie : coupes congelées (7 µm) de tissu placentaire fixées à l'acétone pendant 1 heure. Dilution de l'anticorps au 1/10e (Sato et al., 2003).
Immunocytochimie : cellules EVT isolées et fixées avec du paraformaldéhyde (PFA) 0,5 % à 4 °C pendant 15 minutes, puis avec de l'acétone à -20 °C pendant 2 minutes. Une dilution de l'anticorps au 1/10e a été utilisée (Sato et al., 2003).
Immunoblotting : 2 µg/ml
Immunoprécipitation : 1 µg/ml
Analyse par FACS : 2 µg/ml (Sato et al., 2005).
ELISA : 0,5 µg/ml
Inhibition de la liaison des lymphocytes humains activés à la laminine, au collagène IV et à la fibronectine (Fabbri et al., 1996) : 1-5 µg/ml
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-intégrine α1, clone FB12, a été validée en ELISA, FC, IC, IH, IP, FUNC et WB pour la détection de l'intégrine α1.
Biochem/physiol Actions
Réagit avec le domaine I (Val151 - Ala364) de l'intégrine alpha-1 humaine (CD49a)1. Précipite les protéines d'un PM de 180 kDa, pI 5,9-6,0 (chaîne alpha) et d'un PM de 115 kDa, pI 4,5-5,0 (chaîne bêta) à partir de lysats de lymphocytes humains (Zocchi et al., 1991).
Physical form
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée dans un tampon à base de phosphate 0,02 M (pH 7,6) et de NaCl 0,25 M, contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Analysis Note
Témoin
Endothélium microvasculaire
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c