Principaux documents
MAB16989
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-virus de l'hépatite B, antigène du noyau (ayw), clone 10E11, a.a. 2 à 10
ascites fluid, clone 10E11, Chemicon®
Synonyme(s) :
HBcAg
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10E11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Réagit avec l'AgHBc (épitope reconnu : acides aminés entre les positions 2 et 8).
Immunogène
AgHBc recombinant purifié à partir d'E. coli, dénaturé par SDS.
Épitope : Antigène du noyau (ayw)
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
ELISA, immunoblotting et marquage immunofluorescent et par immunoperoxydase des tissus hépatiques infectés et des cellules en culture transfectées. Dilutions de travail optimales : pour immunoblotting - dilution au 1/1 000e ; pour immunofluorescence - dilution au 1/200e. Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-virus de l'hépatite B, antigène du noyau (ayw), clone 10E11, a.a. 2 à 10, détecte les niveaux de virus de l'hépatite B. Son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée pour une utilisation en ELISA, IF, IP, WB, IC et IH.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Liquide d'ascites. En solution dans du DMEM contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Izzat Fahimuddin Bin Mohamed Suffian et al.
Scientific reports, 7, 43160-43160 (2017-03-04)
An E. coli expression system offers a mean for rapid, high yield and economical production of Hepatitis B Virus core (HBc) particles. However, high-level production of HBc particles in bacteria is demanding and optimisation of HBc particle yield from E.
The affinities of monoclonal antibodies against core antigen of hepatitis B virus.
Apsalons, U and Bichko, V
Archives of Virology, 134, 393-402 (1994)
V Bichko et al.
Molecular immunology, 30(3), 221-231 (1993-02-01)
Particulate and denatured core protein as well as e-antigen (HBe) of hepatitis B virus (HBV) differ in part immunologically but this has not been studied in sufficient detail. Therefore, in this study the B-cell immune response to native and denatured
Differentiation of core gene products of the hepatitis B virus in infected liver tissue using monoclonal antibodies
Naoumov, N V, et al
Journal of Medical Virology, 53, 127-138 (1997)
Wen-Hui Xie et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 69(7), 683-696 (2020-04-30)
Hepatitis B virus X protein (HBx) is a pivotal factor for HBV-induced hepatitis. Herein, we sought to investigate HBx-mediated NLR pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome activation and pyroptosis under oxidative stress. The effect of HBx on the NLRP3 inflammasome