Principaux documents
MAB1087
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-peroxydase éosinophile, clone AHE-1
ascites fluid, clone AHE-1, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-EPO, Anti-EPP, Anti-EPX-PEN, Anti-EPXD
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AHE-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPX(8288)
Spécificité
Réagit spécifiquement avec la peroxydase éosinophile humaine issue des éosinophiles, des cellules sanguines périphériques. La peroxydase éosinophile pourrait jouer un rôle important dans la fonction des éosinophiles et peut-être aussi dans les lésions endothéliales associées aux états hyperéosinophiles.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Détectez la peroxydase éosinophile à l'aide de cet anticorps anti-peroxydase éosinophile, clone AHE-1, dont l'utilisation a été validée en IC.
Les dilutions de travail finales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Forme physique
Liquide d'ascites.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes pendant 12 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Andrea C Bohrer et al.
Cell reports, 40(4), 111144-111144 (2022-07-30)
Influx of eosinophils into the lungs is typically associated with type II responses during allergy and fungal and parasitic infections. However, we previously reported that eosinophils accumulate in lung lesions during type I inflammatory responses to Mycobacterium tuberculosis (Mtb) in
Yafeng Song et al.
ISRN inflammation, 2013, 907821-907821 (2013-09-21)
Muscle injury and inflammation (myositis) in a rabbit model of an unilateral muscle overuse were examined. It is unknown if the tachykinin system has a functional role in this situation. In this study, therefore, the neurokinin-1 receptor (NK-1R) expression patterns
Yafeng Song et al.
BMC musculoskeletal disorders, 14, 134-134 (2013-04-17)
Tachykinins can have pro-inflammatory as well as healing effects during tissue reorganization and inflammation. Recent studies report an up-regulation in the expression of the substance P (SP)-preferred receptor, the neurokinin-1 receptor, in marked muscle inflammation (myositis). There is, however, only
C Spang et al.
Journal of musculoskeletal & neuronal interactions, 17(3), 226-236 (2017-09-02)
The peritendinous connective tissues can have importance in chronic tendon pain. Recently cytokine TNF-α has been suggested to be involved in tendinopathic processes. It is not known how TNF-α and its receptors TNFR1 and TNFR2 are expressed in peritendinous tissues.
Yafeng Song et al.
PloS one, 7(12), e52230-e52230 (2013-01-04)
It is well established that unilateral exercise can produce contralateral effects. However, it is unclear whether unilateral exercise that leads to muscle injury and inflammation also affects the homologous contralateral muscles. To test the hypothesis that unilateral muscle injury causes