LSWP02500
Filtre membrane Mitex
Mitex™, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 5,0 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with NIOSH 2011
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mitex™
Paramètres
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
170 μm
Couleur
white
Matrice
Mitex™
Dimension de pores
5.0 μm pore size
60 % porosity
Point de bulle
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Caractéristiques et avantages :
•grande compatibilité chimique
•biologiquement et chimiquement inerte
•stable aux températures dépassant les 260 °C et inférieures à -100 °C
Applications :
clarification des acides, bases et fluides cryogéniques ; clarification des agents propulseurs ; analyse des fluides hydrauliques ; isolement d'ARN
Application
- Clarification des acides, des bases et des fluides cryogéniques
- Clarification des agents de propulsion
- Isolement d'ARN
- Surveillance de la qualité de l'air