Principaux documents
LSKMAGN04
Millipore
Système à billes magnétiques PureProteome FlexiBind NHS
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
Synonyme(s) :
Système à billes magnétiques, Système à billes magnétiques FlexiBind NHS
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.56
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 2 mL
Fabricant/nom de marque
PureProteome
Technique(s)
protein purification: suitable
Taille des particules
10 μm
Capacité
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les billes magnétiques {TM="PureProteome"] FlexiBind NHS (N-Hydroxysuccinimide) offrent aux chercheurs la possibilité de réaliser une fixation au ligand de leur choix. La molécule doit impérativement contenir un groupe amine primaire libre. Les billes FlexiBind NHS sont utilisées pour la génération de billes d'affinité sur mesure pour la fixation à des ligands cibles et la purification de protéines.
Application
Le système à base de billes magnétiques PureProteome FlexiBind NHS a été utilisé en co-immunoprécipitation et en purification par affinité.
Informations légales
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Ling Liu et al.
European journal of pharmacology, 858, 172520-172520 (2019-07-07)
The metabolic disorder of succinate in myocardial tissue during ischemia-reperfusion can lead to the myocardial oxidative injury. The activation of succinate dehydrogenase (SDH) plays a vital role in the process. Silent information regulator 5 (Sirt5), a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)-dependent
Zakhar O Shenkarev et al.
Journal of neurochemistry, 155(1), 45-61 (2020-03-31)
Lynx1 is a GPI-tethered protein colocalized with nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brain areas important for learning and memory. Previously, we demonstrated that at low micromolar concentrations the water-soluble Lynx1 variant lacking GPI-anchor (ws-Lynx1) acts on α7-nAChRs as a