Key Documents
KZ-1L-BKK
Millipore
Anticorps anti-e (clone MS-16), FFMU (For Further Manufacturing Use)
Anti-E from the clone MS-16, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-16, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Concentration
3-14 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Surnageant de culture cellulaire normalisé et concentré, sans dia-filtration, avec tampon de pH minimal ; pour la formulation de réactifs ou de dispositifs anti-e pour le groupage sanguin.Large spécificité. Les réactions sont influencées par la présence ou l'absence de l'antigène C, ce qui le rend semblable à un anti-Ce ; contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium ; durée de conservation : 18 mois à compter de la date de filtration.Autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagée.
Application
Anticorps intermédiaire destiné à la fabrication d'autres substances.
Fabrication d'un produit ou d'un dispositif de groupage sanguin in vitro.
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Réactif partiellement traité pour la fabrication ultérieure de produits non injectables uniquement. L'absence totale d'antigènes viraux n'a pas été déterminée. Aucun étalon américain de puissance. Ne pas utiliser en cas de turbidité. Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable