Key Documents
IT5SP0002
Millipore
IT5 Spare, 3/8" Barb Filter Test Accessory Kit
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
102 mm
4 in.
Largeur
8 in.
depth
6 in.
Poids
16 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
10-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany