Principaux documents
ISEQ10100
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
Nom du produit
Membrane Immobilon®-PSQ en PVDF, 10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
10 cm × 10 cm
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : ISEQ
Type d'interaction membrane/biomolécules : électrostatique, hydrophobe
Application
Membrane de transfert en PVDF hydrophobe pour le western blotting, 0,2 µm de dimension de pores , 10 feuilles de 10 cm x 10 cm
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13