Principaux documents
HSTCMAG28SPMX21
Millipore
Panel de 21 plex prémixés de lymphocytes T humains de grande sensibilité MILLIPLEX® - Essai d'immunologie multiplex
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Les cytokines sont des polypeptides immunomodulateurs qui jouent un rôle essentiel dans les réponses immunitaires adaptative et innée. Le terme générique "cytokines" couvre les myokines (produites par les cellules musculaires), les lymphokines (produites par les lymphocytes Th), les interleukines (servant de médiateur entre les lymphocytes T) et les chimiokines (responsables de la migration des lymphocytes T). Les cytokines constituent l'un des mécanismes régulateurs du système immunitaire. Elles interviennent dans la phase de reconnaissance, la phase d'activation et la phase effectrice de la réponse immunitaire, en modulant le développement et les activités fonctionnelles des sous-types de lymphocytes T, de lymphocytes B et de cellules myéloïdes. De ce fait, la recherche sur les cytokines contribue grandement à mieux comprendre le système immunitaire et sa réponse à multiples facettes vis-à-vis de la plupart des antigènes, en particulier les réponses constituant le processus inflammatoire. De faibles niveaux d'inflammation sont impliqués dans de nombreux états pathologiques cliniques et sub-cliniques comme les maladies auto‑immunes, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles neurologiques et le cancer. Pouvoir mesurer des taux de cytokines de l'ordre du picogramme est par conséquent essentiel à la compréhension de la pathogenèse de ces maladies.
Le panel de billes magnétiques du type lymphocytes T humains de haute sensibilité MILLIPLEX® est destiné à la quantification simultanée de tout ou partie des analytes suivants dans les échantillons de plasma, de sérum et de surnageant de culture cellulaire/tissulaire humains : Fractalkine, GM-LCS, IFNγ, IL-1γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1γ, MIP-1γ et MIP-3γ
et TNFγ.
La plateforme Luminex® xMAP® est basée sur un format d'immunoessai avec billes magnétiques, conférant une vitesse et une sensibilité optimales, pour quantifier simultanément de multiples analytes et ainsi augmenter considérablement la productivité, tout en réduisant le volume d'échantillonnage afin de préserver vos échantillons de grande valeur.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
Réactivité croisée
Aucune réactivité croisée n'a été détectée dans ce panel.
Application
  • Analytes : Fractalkine, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TNF-α
  • Veuillez lire le protocole dans sa totalité avant de lancer votre essai, car il contient certaines spécificités concernant la préparation des échantillons et la mise en place du test.
  • Type d'échantillon recommandé : Sérum, plasma ou lysat tissulaire/cellulaire et surnageant de culture
  • Temps d'analyse : Toute une nuit
  • Domaine de recherche : Inflammation et immunologie
  • Sous-domaine de recherche : Réponse immunitaire, troubles métaboliques, maladies inflammatoires chroniques, maladies cardiovasculaires, neurosciences
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Contacter le service technique pour en savoir plus sur la linéarité de la dilution.
Sensibilité : La sensibilité de chaque essai est indiquée dans le protocole du kit.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
María Juncal-Ruiz et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 63-63 (2018-03-02)
Low-grade inflammation has been repeatedly associated with both excess weight and psychosis. However, no previous studies have addressed the direct effect of body mass index (BMI) on basal serum cytokines in individuals with first-episode psychosis (FEP). The aim of this
Ankura Singh et al.
Chest, 154(6), 1301-1310 (2018-07-22)
Previously healthy firefighters with World Trade Center (WTC) dust exposure developed airway disease. Risk factors for irritant-associated asthma/COPD overlap are poorly defined. This study included 2,137 WTC-exposed firefighters who underwent a clinically indicated bronchodilator pulmonary function test (BD-PFT) between 9/11/2001
Zhiwu Jiang et al.
Biomarker research, 10(1), 13-13 (2022-03-26)
Adoptive cell therapy (ACT) is a particularly promising area of cancer immunotherapy, engineered T and NK cells that express chimeric antigen receptors (CAR) are being explored for treating hematopoietic malignancies but exhibit limited clinical benefits for solid tumour patients, successful
Kavita Mathi et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 231, 108828-108828 (2021-08-24)
COVID-19 is characterized by a dysregulation of inflammatory cytokines ultimately resulting a cytokine storm that can result in significant morbidity and mortality. We developed an in-vitro assay using activated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) stimulated with lipopolysaccharide (LPS) or CD3 + CD28
Mauro Castellarin et al.
JCI insight, 5(14) (2020-06-17)
Off-tumor targeting of human antigens is difficult to predict in preclinical animal studies and can lead to serious adverse effects in patients. To address this, we developed a mouse model with stable and tunable human Her2 (hHer2) expression on normal