Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
HF135MC5PK
Millipore
Membrane Hi-Flow Plus 135
size 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 laminated membrane cards
Synonyme(s) :
Cartes à membrane Hi-Flow Plus HF135, HF, Hi-Flow, carte à membrane, membrane de dosage immuno-enzymatique, membrane à flux latéral
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Conditionnement
pack of 5 laminated membrane cards
Niveau de qualité
Paramètres
135 sec/4 cm capillary flow rate
Taille
6 cm × 30.1 cm
Description générale
Les membranes Hi-FlowPlus sont conçues et optimisées pour les tests de diagnostic rapide à flux latéral qui nécessitent une cohérence et des performances supérieures. Les tests à flux latéral facilitent la détection / la quantification rapides et pratiques d'analytes tels que les anticorps et les antigènes présents dans les échantillons biologiques, notamment le sang, la salive et l'urine. Les membranes Hi-Flow™ Plus sont parfaitement adaptées à ces applications. Déclinées en différents temps d'écoulement capillaire et options, de support, les membranes Hi-Flow™ Plus peuvent améliorer la performance des tests et offrir la flexibilité nécessaire pour répondre à une large gamme d'exigences en matière de conception de tests. Le pack Hi-Flow™ Plus 135 (HF135) convient aux tests nécessitant un équilibre entre rapidité et sensibilité. Ce pack pour échantillons Hi-Flow™ Plus 135 contient 5 cartes préassemblées composées de la membrane Hi-Flow™ Plus 135 sur un support de carte en plastique.
Application
  • La membrane Hi-Flow Plus est une matière première essentielle qui convient à un large éventail de tests à flux latéral. Elle est utilisée dans des domaines, tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
  • Les membranes Hi-Flow Plus sont adaptées pour toutes les techniques de tests à flux latéral incluant les tests de détection de type compétitif, sandwich et multiplexe.
  • Elles sont optimisées aussi bien pour les tests qualitatifs que quantitatifs et sont facilement compatibles avec les particules des détecteurs à flux latéral, y compris les nanoparticules d'or colloïdal, les microsphères colorées/fluorescentes, etc.
  • Les membranes Hi-Flow Plus conviennent aux tests à flux latéral conçus pour détecter les analytes présents dans une grande variété de matrices d'échantillons, notamment le sang, la salive, l'urine, les frottis nasopharyngés prélevés par écouvillon, la sueur et autres.
Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES :
  • Débit et chimie de surface constants, procédé de fabrication robuste
  • Chimie de surface brevetée optimisée pour les applications à flux latéral
  • Haut niveau de qualité : MQ400
  • Partenaire et marque de confiance, avec des décennies d'expérience dans la fabrication
  • Grande capacité de production, niveaux de stock élevés, plusieurs lignes de fabrication.
  • Packs d'échantillons pratiques disponibles en plusieurs formats
  • Des quantités à l'échelle industrielle sont disponibles à l'achat en ligne avec expédition immédiate.
Nous offrons une solution complète ; en plus des membranes Hi-Flow Plus, nous proposons des matières premières pour l'ensemble des opérations de tests à flux latéral ainsi que des services de mise au point de tests (inclure le lien vers le Services de mise au point de tests à flux latéral (sigmaaldrich.com)) BÉNÉFICES :
  • Temps d'écoulement capillaire et épaisseur de la membrane constants
  • La morphologie supérieure de la surface permet une distribution homogène et régulière des réactifs sur la surface de la membrane
  • Formation de lignes de test et témoins nettes, intenses
  • Excellente homogénéité intra-lot et inter-lot.
  • Meilleure sensibilité des tests.
  • Excellente reproductibilitéAmélioration des rendements de fabrication des tests à flux latéral.
  • Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
  • Pas de rupture d'approvisionnement
  • Excellent support technique
Informations légales
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3