Description générale
Les protéines de point de contrôle immunitaire sont des régulateurs de l'activation immunitaire et jouent un rôle clé dans le maintien de l'homéostasie immunitaire, la prévention de l'auto-immunité, et sont impliquées dans l'échappement du cancer au système immunitaire. Ces molécules du système immunitaire révèlent la capacité d'agir à la fois en tant qu'agonistes (molécules de point de contrôle co-stimulantes) et en tant qu'antagonistes (molécules de point de contrôle co-inhibitrices) de la réponse immunitaire. Les médicaments inhibiteurs de point de contrôle immunitaire qui ciblent les protéines de point de contrôle immunitaire, comme CTLA-4 et PD-L1, ont démontré leur efficacité dans l'immunothérapie du cancer en améliorant la réponse immunitaire antitumorale et en sauvant des vies dans le traitement de nombreux cancers. Les protéines de point de contrôle immunitaire peuvent être exprimées sur les cellules immunitaires et/ou les cellules tumorales en tant que récepteurs activateurs ou récepteurs inhibiteurs. Les protéines de point de contrôle immunitaire sont également exprimées sous formes solubles en circulation et dans la tumeur et le micro-environnement de la tumeur ; ce sont des biomarqueurs putatifs pour l'immunothérapie dans différentes maladies, y compris le cancer.Le panel multiplex 1 de protéines de point de contrôle d'immuno-oncologie humaine MILLIPLEX® est un kit à 17 plex permettant de quantifier simultanément tous les analytes suivants dans des échantillons de sérum, de plasma et de culture tissulaire : BTLA (atténuateur des lymphocytes B et T), CD27 (cluster de différenciation 27), CD28 (cluster de différenciation 28), CD40 (cluster de différenciation 40), CD80/B7-1 (cluster de différenciation 80/B7-1), CD86/B7-2 (cluster de différenciation 86/B7-2), CTLA-4 (antigène 4 du lymphocyte T cytotoxique), GITRL (ligand des récepteurs TNFRSF18/AITR/GITR), GITR (protéine liée au TNFR induite par les glucocorticoïdes), HVEM (médiateur d'entrée de l'herpèsvirus), ICOS (protéine inductible de costimulation des lymphocytes T), LAG-3 (protéine du gène 3 d'activation des lymphocytes), PD-L1 (ligand 1 de la mort cellulaire programmée), PD-L2 (ligand 2 de la mort cellulaire programmée), PD-1 (protéine 1 de la mort cellulaire programmée), TIM-3 (immunoglobuline des lymphocytes T et molécule 3 contenant le domaine de la mucine), TLR-2 (récepteurs de type Toll 2).
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps et tous les autres analytes du panel est non détectable ou négligeable.
Application
Le panel multiplex 1 de protéines de points de contrôle d'immuno-oncologie humaine à base de billes, utilisant la technologie Luminex® xMAP, permet d'analyser simultanément 17 protéines de point de contrôle immunitaire dans des échantillons de sérum, de plasma et de culture cellulaire.Pour une sensibilité optimale, une incubation pendant la nuit (16-18 heures) est recommandée. Une dilution de 1:2 avec le tampon d'analyse est nécessaire (recommandée) pour les échantillons de sérum et de plasma. Les surnageants de culture tissulaire peuvent être utilisés purs ou convenablement dilués dans du milieu témoin. Chaque puits nécessite 25 µl d'échantillon, d'étalon ou de témoin.Analytes disponibles :BTLA ; CD27 ; CD28 ; CD40 ; CD80/B7-1 ; CD86/B7-2 ; CTLA-4 ; GITR ; GITRL ; HVEM ; ICOS ; LAG-3 ; PD-1 ; PD-L1 ; PD-L2 ; TIM-3 ; TLR-2
Conditionnement
Plaque de 96 puits
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.