Accéder au contenu
GF337
IL-4,
humaine recombinante, sans composés d′origine animale
Synonyme(s) :
Interleukin-4, IL4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
L'IL-4 est une cytokine pléiotrope qui régule diverses réponses des lymphocytes T et B, notamment la prolifération et la survie cellulaires, ainsi que l'expression des gènes. Produite par les mastocytes, les lymphocytes T et les cellules stromales de la moelle osseuse, l'IL-4 régule la différenciation des lymphocytes T CD4+ naïfs en lymphocytes Th2 auxiliaires, caractérisés par leur profil de sécrétion de cytokines comprenant la sécrétion d'IL-4, d'IL-5, d'IL-6, d'IL-10 et d'IL-13, qui favorisent une réponse immunitaire humorale. Une autre fonction dominante de l'IL-4 est la régulation du changement de classe des immunoglobulines vers les isotypes IgG1 et IgE. La production excessive d'IL-4 par les lymphocytes Th2 a été associée à une production élevée d'IgE et à l'allergie.
L'IL-4 humaine recombinante est une protéine globulaire de 15,1 kDa contenant 130 résidus d'acides aminés.
Origine du produit : La protéine est exprimée dans E. coli.
La protéine est fabriquée sans aucun produit/réactif d'origine animale et est considérée comme exempte de constituants d'origine animale. Elle peut donc être utilisée dans les protocoles dans lesquels toute éventuelle transmission de virus animaux ou contamination animale doit être évitée.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Physical form
Ce produit ne contient aucun additif et est filtré sur un filtre de 0,2 micron avant lyophilisation.
Preparation Note
Conserver à -20 °C pendant 4 mois maximum à partir de la date de réception. Centrifuger le flacon avant ouverture.
Reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport, et de conserver la solution obtenue sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C.
Analysis Note
Déterminée par la capacité du produit à stimuler la prolifération de cellules TF-1 humaines. La DE50 attendue est ≤ 0,2 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 5 × 10e6 unité/mg.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable