Key Documents
FALP04700
Millipore
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 1,0 µm
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Fluoropore®
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
≥100 μm
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Point de bulle
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Fluoropore® est un polymère hydrophobe composé de polytétrafluoroéthylène (PTFE). Le PTFE est lié à un support en polyéthylène à haute densité pour améliorer les applications de filtration. Le filtre membrane Fluoropore® trouve des applications dans la surveillance de l'air, la filtration et l'évent des gaz, la spectroscopie ultraviolette (UV), et dans la clarification des acides, des bases et des solvants.
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent et filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Les membranes Fluoropore® font preuve d'homogénéité et offrent une compatibilité chimique étendue.
  • Produit biologiquement et chimiquement inerte.
  • Porosité élevée pour des débits rapides.
  • Produit disponible pour la filtration des échantillons aqueux et organiques.
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rui Rong et al.
Nanotoxicology, 13(3), 354-368 (2019-02-02)
Nanomaterials are widely used in an ever-increasing number of consumer and industrial products. It is therefore essential that the toxic effects of nanomaterials are understood in order to improve product safety. Here we evaluate the toxicity of inhaled halloysite nanotubes
Cheryl L Weyant et al.
Environmental science & technology, 53(6), 3306-3314 (2019-02-26)
Traditional biomass stoves are a major global contributor to emissions that impact climate change and health. This paper reports emission factors of particulate matter (PM2.5), carbon monoxide (CO), organic carbon (OC), black carbon (EC), optical absorption, and scattering from 46
J M Pacheco et al.
Transboundary and emerging diseases, 64(2), 564-573 (2015-08-26)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious livestock disease of high economic impact. Early detection of FMD virus (FMDV) is fundamental for rapid outbreak control. Air sampling collection has been demonstrated as a useful technique for detection of FMDV RNA