Merck
Toutes les photos(8)
Documents
EZFITBASE6
Millipore
Base de rampe EZ-Fit®
6-place manifold base for filtration application, stainless steel
Synonyme(s) :
Rampe EZ-Fit®, Base de rampe EZ-Fit® pour pompe sous vide EZ-Stream®
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316L stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La rampe à vide EZ-FIT® est un système de pointe qui facilite la filtration des échantillons. Les supports filtres Millipore en verre, en plastique ou en acier inoxydable peuvent comporter un bouchon perforé n° 8 standard au niveau de leur sortie. Différentes têtes sont disponibles pour s'adapter aux consommables jetables ainsi qu'aux entonnoirs réutilisables. Les rampes permettent d'optimiser les procédures, de maîtriser les risques de contamination et d'éviter les résultats faux positifs lors des tests de contamination. La conception de la vanne 2 voies permet d'éviter de toucher accidentellement la tête de filtration lors de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne. Un clapet anti-retour empêche le refoulement de liquide depuis le système de mise sous vide. La faible hauteur du dispositif améliore l'ergonomie lors des manipulations sous une hotte à flux laminaire.
Application
Les rampes à vide EZ-FIT® sont des accessoires de pompe à vide qui permettent de filtrer les échantillons destinés aux analyses microbiologiques en général, aux analyses de biocharge (produits pharmaceutiques, aliments et boissons) et aux contrôles de l′eau. Elles permettent de filtrer six échantillons.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany