Documents
EGLP-35K
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures and quantifies active GLP-1 (7-36 amide and 7-37amide) in 100 μL plasma, serum or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
GLP-1 (Active), Glucagon Like Peptide-1
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Test ELISA du glucagon-like peptide-1 (actif), This Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism & Endocrine research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
mouse, rat, human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
100 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.9%
standard curve range: 2-100 pM
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
fluorometric (355nm/460nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GCG(2641)
Description générale
Le GLP-1 est sécrété par les cellules entéroendocrines en réponse à l'ingestion de nutriments et joue plusieurs rôles dans l'homéostasie métabolique.
Spécificité
Réactivité croisée
Le GLP-1 est conservé chez presque tous les mammifères. Ce kit peut être utilisé pour doser le GPL-1 chez ces espèces (rat, souris, primates…).
Application
Domaine de recherche
Métabolisme
Permet de détecter/quantifier : le glucagon-like peptide-1
Sous-domaine de recherche
Obésité
Troubles métaboliques
Une nuit d'incubation à 4 °C, suivie de 2,5 heures à température ambiante Volume d'échantillon : 100 μl de sérum, de plasma ou de milieu de culture tissulaire
Clause de non-responsabilité
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood
Multivitamin supplementation of Wistar rats during pregnancy accelerates the development of obesity in offspring fed an obesogenic diet.
I M Y Szeto, P J Das, A Aziz, G H Anderson
International journal of obesity (2005) (2005)
The addition of monosodium glutamate and inosine monophosphate-5 to high-protein meals: effects on satiety, and energy and macronutrient intakes.
Natalie D Luscombe-Marsh,Astrid J P G Smeets,Margriet S Westerterp-Plantenga
The British Journal of Nutrition null
Distinct associations between energy balance and the sleep characteristics slow wave sleep and rapid eye movement sleep.
F Rutters,H K Gonnissen,R Hursel,S G Lemmens,E A Martens,M S Westerterp-Plantenga
International journal of obesity (2005) (2005)
Engineered glucagon-like peptide-1-producing hepatocytes lower plasma glucose levels in mice.
Michael J Riedel, Corinna Wai Kwan Lee, Timothy J Kieffer
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Evidence For Paracrine/Autocrine Regulation Of Glp-1-Producing Cells
Camilla Kappe , Qimin Zhang , Jens J. Holst , Thomas Nystrom , ?ke Sjoholm
American Journal of Physiology. Cell Physiology null